주요 문서
2049801
Supelco
Inlet liner, split with cup (unpacked) for Varian® 1075/1077 injector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
glass
설명
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
특징
deactivation high temperature silanization
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Varian 01-900109-02 (OEM)
길이 × O.D. × I.D.
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
라이너 길이 × O.D.
72 mm × 6.3 mm
호환성
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)