주요 문서
20352
Septum Puller
hook design
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩47,908
₩47,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩47,908
About This Item
UNSPSC 코드:
47131900
₩47,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이
4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The hook septum puller is great for removing soft silicone septa from injection ports, and graphite ferrules from columns nuts. It has dozens of other uses around the lab.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)