주요 문서
20078-U
Supelco
Modified BTEXTRAP L, Tekmar® 3000
동의어(들):
Modified BTEX Trap L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NB.21
응용 분야
environmental
호환성
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)