₩4,101,818
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
추천 제품
제품명
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L63
설명
HPLC column
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
기질 활성군
teicoplanin aglycone phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH 범위
3.0-6.8
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å