material
stainless steel column
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
1.5 ft (0.46 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Chromosorb P NAW support
기질 활성군
30% DC-200 (500 cstks) phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with General Configuration
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터