material
stainless steel column
파라미터
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 SUPELCOPORT support
기질 활성군
10% SP-2100 phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with General Configuration
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터