제품명
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
양식
liquid
포장
jar of 100 g
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
표면적
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
기질 활성군
polymer
입자 크기
75-150 μm
공극 크기
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
분리 기술
reversed phase
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable