material
stainless steel column
제조업체/상표
Agilent
파라미터
50-250 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 SUPELCOPORT support
기질 활성군
SP®-1000 phase, 10%
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터