material
stainless steel column
제조업체/상표
Agilent
파라미터
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Carbopack C support
기질 활성군
SP®-1000 phase, 0.1%
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
법적 정보
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
- 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gSDS
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터