₩349,871
추천 제품
material
stainless steel column
파라미터
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
5.0 ft (1.5 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
40/60 Carboxen-1000 support
기질 활성군
none phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with General Configuration
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터