주요 문서
11496
Supelco
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩476,441
₩476,441
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩476,441
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32110502
₩476,441
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Matrix
Chromosil 330 support
기질 활성군
none phase
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
컬럼 유형
packed GC
호환성
for analyte group sulfur compounds
for use with General Configuration
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)