추천 제품
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
양식
powder or crystals
분자량
Mn ~18,300
Mp ~21,400
Mw ~23,800
분석물 화학적 분류
oligosaccharides
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
응용 분야
food and beverages
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2