주요 문서
000J004
Supelco
DSD-DNPH Color Cap Insert
pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩46,284
₩46,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩46,284
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
₩46,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 100 ea
기술
passive air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for connecting to DSD Samplers (string not included)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)