문서
Z768626
Nalgene® square graduated media bottle
without cap, PET, sterile, capacity 125 mL
동의어(들):
media storage bottle, square plastic bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PET
square bottle
조인트
Joints threaded neck (38-430)
무균
sterile
특징
graduations
without cap
포장
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
제조업체/상표
Nalgene® 342044-0125 (USA)
Nalgene® 842044-0125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries