material
blue lid
설명
Comes complete with Microtube rotor, PCR rotor for 0.5mL and 2.0mL adapters
특징
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips
to hold 8 1.5/2.0 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1008-B
파라미터
2000 × g
6000 rpm
6000 rpm
기술
centrifugation: suitable
너비 × 길이 × 높이
4.5 in. (11.4 cm) × 5.9 in. (15 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
중량
2.2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Open the lid, and the rotor quickly decelerates to a stop for removing samples. An increased capacity, eight-position microtube rotor is included and comes installed.
Also included is a second rotor for 0.2 mL PCR tubes and strips which is stored (together with the rotor removal key) in a convenient compartment on the bottom of the centrifuge. When the rotor is not in use, storage in this compartment prevents loss or misplacement of the rotor.
- Eight position microtube rotor
- Storage compartment for PCR rotor
- Supplied with microtube rotor, PCR rotor 0.5 mL and 2.0 mL adapters
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.