주요 문서
Z756660
Freezer storage box, 81-place
purple
동의어(들):
freezer container, freezer storage, storage container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
material
natural polypropylene
purple
특징
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18852-0015
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)