제조업체/상표
Diversified Biotech BRIK-1501
파라미터
at 1 °C (stable for 10 hours)
at 1 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
애플리케이션
PCR
특징 및 장점
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.