주요 문서
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩83,738
₩83,738
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩83,738
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.78
₩83,738
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
특징
Holds 50 x 5 mL tubes
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
크기
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
일반 설명
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)