주요 문서
Z744089
Autoclave indicator tape
W × L 3/4 in. × 2,160 in.
동의어(들):
Indicator tape
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ROLL
₩31,465
₩31,465
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 ROLL
₩31,465
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
₩31,465
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
포장
pack of 1 roll
제조업체/상표
Diversified Biotech ACTP-1000
너비 × 길이
3/4 in. × 2,160 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)