주요 문서
Z743655
Thermal Transfer Tough-Tags
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 2000
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2000 EA
₩159,964
₩159,964
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
2000 EA
₩159,964
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩159,964
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
포장
roll of 2000
제조업체/상표
Diversified Biotech THER-1128
길이 × 너비
1.28 in. × 0.50 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Temperature resistant from -40°c to 150°c
  • Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
  • Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
  • Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
  • Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
  • Works with most thermal transfer printers
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)