주요 문서
Z743629
Laser Tough-Tags
clear, L × W 1.50 in. × 0.50 in., pkg of 1600
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1600 EA
₩127,789
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1600 EA
₩127,789
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1600
제조업체/상표
Diversified Biotech CLTT-2000
길이 × 너비
1.50 in. × 0.50 in.
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)