주요 문서
Z743566
Petri-Seal adhesive sealing film
yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩57,957
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩57,957
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech PSEAL-108Y
길이 × 너비
12.5 in. × 32.9 in.
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
법적 정보
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)