주요 문서
Z743553
Thermal transfer labels, Xylene resistant
L × W 1.69 in. × 0.625 in., roll of 1000
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩141,999
₩141,999
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩141,999
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩141,999
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
포장
roll of 1000
제조업체/상표
Diversified Biotech XYLN-2000
길이 × 너비
1.69 in. × 0.625 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Xylene resistant labels formatted for direct thermal printers. Resistant to most laboratory solvents and have short-term resistance to Acetone and xylene. When direct thermally printed, labels exhibit exceptional durability. Easily remove from surfaces without leaving any adhesive residue. Great for beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)