주요 문서
Z743549
Thermal Micro-Beads
spherical glass, size 2.5 mm (3 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩116,218
₩116,218
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 L
₩116,218
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩116,218
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
spherical glass
포장
pkg of 1 L
제조업체/상표
Diversified Biotech BEAD-2000
기술
PCR: suitable
크기
2.5 mm (3 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
THERMALLY CONDUCTIVE GLASS SPHERES
  • Effectively heat and cool samples in most water and dry baths
  • Reduce sample contamination in applications requiring water and ice
  • Support tubes and bottles eliminating the need for floating racks and bottle weights
  • Glass beads are more chemically stable and more easily cleanable than aluminum
  • Thermal Microbeads are autoclavable and solvent resistant
  • For use in water/dry baths, ice pans/buckets, Microbead Chambers and the Microbead Bag
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)