주요 문서
Z743513
Direct Thermal xylene resistant tags, removeable
white, L × W 1.50 in. × 0.50 in., roll of 750 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
750 EA
₩69,629
₩69,629
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
750 EA
₩69,629
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩69,629
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
포장
roll of 750 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech RVTH-2000
파라미터
temp. range at -80 to 93 °C
길이 × 너비
1.50 in. × 0.50 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Resistant to most solvents including Acetone and Xylene. Labels are temperature resistant from -80°C to 93°C. Mark with a solvent resistant pen for exceptional durability. As a bonus, labels are repositionable.
Ideal to use on reusable labware- beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Sample tracking - from purification to processing.
Compatible with GoDEX DT200 Direct thermal printer and US version of DYMO 450 printers. NOT COMPATIBLE WITH DYMO 550 printers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)