주요 문서
Z743385
Direct Thermal Cryo-Tags®
orange, L × W 2.0 in. × 0.75 in., pkg of 500 roll of
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩86,478
₩86,478
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩86,478
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
₩86,478
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
포장
pkg of 500 roll of
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-7000-O
파라미터
temp. range at 70 to -196 °C
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
2.0 in. × 0.75 in.
색상
orange
호환성
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)