주요 문서
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩145,348
₩145,348
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩145,348
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.73
₩145,348
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
AC/DC 입력
230 V
material
foamed PE
특징
Holds 12 x 15 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BV1003-T150
일반 설명
For use with BenchMixer V2 vortexer
법적 정보
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)