주요 문서
Z742258
Adjustable Tube Rack Stand
Holds Rack up to 5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
동의어(들):
angled tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩187,674
₩187,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩187,674
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩187,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
acrylic
특징
adjustable 0 ‑ 35 °
Holds Rack up to 5 in. high and 8.5 in. wide
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech TRAJ-2000
일반 설명
Universal, fully adjustable acrylic stand. Two screws provide full range adjustability. Holding tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
특징 및 장점
  • view racks at any angle between 0° and 35°
  • fits most tube racks
  • find a comfortable angle and tighten thumb screws
  • 3⁄8 in. thick acrylic
  • fix at 0° and store lower profile racks under platform
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)