주요 문서
Z742004
Low Profile Roller Replacement O-Rings
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩84,956
₩84,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩84,956
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.22
₩84,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
fits 10ml - 50ml tubes
포장
pkg of 30 ea
제조업체/상표
IBI ACCRLRN30
일반 설명
There are 10 each for 10ml tubes, 10 each for 15ml tubes and 10 each for 50ml tubes. The O-rings slide onto the tubes and level them for rolling on the IBI Low Profile Roller.
A pack of tube O-rings is included with each new Low Profile Roller purchased.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)