주요 문서
Z741970
Cameo Filtration Membrane
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE)), pore size 0.4 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩289,174
₩289,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩289,174
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.24
₩289,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE))
무균
non-sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
GVS Life Sciences 1215617
직경
47 mm
공극 크기
0.4 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
법적 정보
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)