주요 문서
Z741757
4-liter Culture media bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩524,654
₩524,654
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩524,654
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩524,654
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
polycarbonate
특징
Comes with cap, tubing and fixtures.
제조업체/상표
IBI ACCFL0008
관련 카테고리
일반 설명
The 4L culture media bottle is set up to provide source culture media for an IBI Flow Cell system. The bottle is made of polycarbonate and can be autoclaved. It comes complete with cap, containing fixtures and tubing to connect to the 3-channel or Convertible flow cell systems. - See more at: http://www.ibisci.com/product/accfl0008#sthash.hO4T0B0H.dpuf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)