주요 문서
Z741670
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 0.5-200 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
9600 EA
₩810,275
₩810,275
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
9600 EA
₩810,275
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
₩810,275
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
material
colorless
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
포장
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill Tower)
제조업체/상표
Sartorius 790202MAX
최대 용적
200 μL
용적 범위
0.5-200 μL
용적
0.5—200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)