주요 문서
Z740424
Tamper proof specimen containers
size 5700 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩228,375
₩228,375
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩228,375
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩228,375
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
polypropylene cap
polypropylene container
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Simport C581-5700
크기
5700 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable containers are ideal for collection, transport and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Tight-fitting lids prevent leaks and odors. They incorporate a tamperproof lid which is opened by first removing tab on side of lid, then by lifting the cover. They resist temperatures up to 80 °C. The two larger sizes are supplied with a plastic handle for easy carrying.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)