주요 문서
Z732761
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
동의어(들):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,658,184
₩2,658,184
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,658,184
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.22
₩2,658,184
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
특징
stainless steel rotor/stator
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3304000
직경
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
IKA® S 10 N - 5 G Dispersing tool for use with T-10 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
특징 및 장점
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)