주요 문서
Z723630
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420R, AC/DC input 115 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
AC/DC 입력
100 - 127 V AC, US 3-pin plug
특징
cooling
refrigerated
제조업체/상표
Hettich 4706-01
재고 정보
not available in EU
파라미터
temp. range at -20-40 °C
15000 rpm
24400 rpm
기술
centrifugation: suitable
높이 × 너비 × 깊이
423 mm (17 in.) × 713 mm (28 in.) × 654 mm (26 in.)
중량
117 kg (258 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
포장
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)