주요 문서
Z720798
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom, poly-D-lysine coated
동의어(들):
cell culture plate, cell culture treated plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩1,216,173
₩1,216,173
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩1,216,173
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.22
₩1,216,173
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
특징
lid
포장
case of 20 ea
제조업체/상표
Nunc 152035
접시 길이 × 너비
128 mm × 86 mm
최대 용적
3 mL
크기
6 wells
표면적
9.6 cm2 , per well
작업 용적
3 mL
색상
clear
결합 유형
poly-D-lysine coated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)