주요 문서
Z719706
Sorenson low binding standard tips
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩58,566
₩58,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩58,566
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
₩58,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 8 ea (Empty racks)
제조업체/상표
Sorenson 28310
최대 용적
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)