주요 문서
Z719560
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩235,886
4800 EA
₩875,133
₩235,886
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩235,886
4800 EA
₩875,133
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
최대 용적:
10 μL
무균:
sterile
특징:
barrier: no
포장:
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표:
Sorenson 22210T
₩235,886
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless
polypropylene
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Sorenson 22210T
최대 용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)