주요 문서
Z711063
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 well, skirt
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩1,316,861
₩1,316,861
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩1,316,861
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
polypropylene
₩1,316,861
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
material
colorless wells
polypropylene
무균
non-sterile
특징
skirt
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 652270
크기
96 well
작업 용적
200 μm
색상
clear
clear colorless plate
응용 분야
agriculture
agriculture
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
96W PCR Microplate, well working volume 150 μL; total well volume 200 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well microplate, without lid, fμLl-skirt design; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.34 mm.
적합성
Use for polymerase chain reaction; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)