주요 문서
Z688738
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
동의어(들):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
32 EA
₩610,624
₩610,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
32 EA
₩610,624
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polystyrene
round clear wells
₩610,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
round clear wells
무균
sterile
특징
lid: no
포장
case of 32 ea (internal packs of 4)
제조업체/상표
Nunc 278606
용량
1.0 mL
플레이트 길이 × 너비 × 높이
128 mm × 86 mm × 41 mm
크기
96 wells
용적
1 mL
웰 최대 용적
900 μm
작업 용적
0.9 mL
색상
clear
적합성
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
법적 정보
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)