주요 문서
Z673439
KDS stainless steel syringes
volume 100 mL, pressure 700-1500 psi
동의어(들):
stainless steel syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,176,871
₩2,176,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,176,871
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩2,176,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
with Luer lock
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 780818
파라미터
700-1500 psi pressure
길이 × O.D.
6.73 in. (170.9 mm) × 1.50 in. (38.1 mm)
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
특징 및 장점
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)