주요 문서
Z663794
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 50 mL conical tube, bottle, petri dish or deep well plate, W × L 48.26 mm × 25.40 mm, white vinyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ROLL
₩126,266
₩126,266
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 ROLL
₩126,266
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩126,266
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
material
white vinyl
포장
roll of 250 labels
제조업체/상표
Brady PTL-78-427AW
재고 정보
available only in EU
너비 × 길이
48.26 mm × 25.40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)