주요 문서
Z663018
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
동의어(들):
laboratory balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
230 V
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EW 150-3M
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
180 mm × 230 mm × 85 mm
플렛폼 직경
110 mm
중량
2 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)