주요 문서
Z660191
Ohaus® Scout® Pro balance
SP6000, AC/DC input 230 V AC
동의어(들):
laboratory scales, portable balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
제품 Z660191은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
CSA approved
제조업체/상표
SP6000
재고 정보
available only in EU
계량 용량 측정 범위
6,000 g, resolution: 1 g
플렛폼 길이 × 너비
165 mm × 142 mm
베터리 전력
4 AA (batteries not included)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Weighing units: g, kg, oz, lb, ozt, dwt
  • RS232 interface with integral cable
  • Two-button keypad and enhanced user interface speeds up use
  • Change weighing units with a touch of a button
  • AC adapter or 4 "AA" batteries
  • Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
  • Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
  • Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
  • Calibration weight not included
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)