추천 제품
AC/DC 입력
230 V AC
설명
30 ohms min load resistance
4 × 2 mm sockets
제조업체/상표
EV233
재고 정보
available only in EU
파라미터
0-40 °C ambient temperature
너비 × 깊이 × 높이
31 cm × 26 cm × 15 cm
중량
10 kg
출력
0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Timer 0-99.59 hour
- Volt hours 0-99.99 kVH
- LCD display, 2 × 16 characters
- Ground leakage detection 500 μA
- No load detection, programmable, overload detection
- 3600 values of data logging
- 0-95% non condensing humidity