주요 문서
Z742601
myVolt Mini power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩392,805
₩392,805
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩392,805
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
₩392,805
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
특징
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific E2100
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini is a compact electrophoresis power supply ideal for basic, constant voltage applications. Users can select constant 100V or 200V output, and the current can reach a maximum of 200mA.
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
법적 정보
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)