주요 문서
Z654337
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene tamper-evident (with lip seal)
동의어(들):
caps bottles, glass bottles caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제품 Z654337은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
제조업체/상표
DURAN®
Schott
파라미터
-40-140 °C temp. stability
피팅
GL 45 neck thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)