주요 문서
Z641278
BRAND® centrifuge tube caps
for 48 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩32,277
₩32,277
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩32,277
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩32,277
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
특징
for 48 mL tubes
포장
pack of 100
제조업체/상표
BRAND
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
기타 정보
BR115370 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)