주요 문서
Z637300
Mucocit-T instrument disinfecting detergent
volume 5 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제조업체/상표
BRAND 44825
기술
protein quantification: suitable
용적
5 L
5000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Particularly suited for sensitive instruments. Free of phosphates, aldehydes, phenols and chlorine derivates. Fresh scent.
Microbiological efficiency / concentration for use:
  • Disinfection of instruments: Bacteria (incl. Tuberculosis and mycobacteria) and fungi with high organic burden acc. To DGHM/VAH directives: 1% (10 g/L)/ 1 hour., 2% (20 g/L)/ 30 min., 3% (30 g/L)
  • Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 min.
  • Inactivation of human rotaviruses: 1% / 30 min., 2% / 5 min.
  • Inactivation of vaccinia viruses: 2% (20 g/L)/ 5 min.
기타 정보
BR44825 (India)
법적 정보
Mucocit is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)