주요 문서
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩562,615
₩562,615
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩562,615
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
₩562,615
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
특징
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 1454
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)